Fortfahren mit
BDPH9BCDD7F6
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(piperidin-3-yl)acetate hydrochloride
Synonym(e):
ethyl 3-piperidinylacetate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H18O2N1Cl1
Molekulargewicht:
207.7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NUFQPPPCFKZWRT-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)