Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDDEA9

Bide Pharmatech

Methyl 4-amino-4-oxobutanoate

Synonym(e):

methyl 4-amino-4-oxobutanoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H9O3N1
Molekulargewicht:
131.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDEA9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C5H9NO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H2,6,7)

Inchi Key

HURZMSZDVGMYKJ-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen