Merck
BDPH9BCDE96F
Bide Pharmatech
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Synonym(e):
N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O1N2
Molekulargewicht:
218.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE96F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16)
Inchi Key
ASNYEBSCXSIDAC-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)