Merck
BDPH9BCDFA2A
Bide Pharmatech
3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Synonym(e):
3,4-dichlorobenzoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1Cl3
Molekulargewicht:
209.46
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFA2A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Inchi Key
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)