Merck
BDPH9BCDFD08
Bide Pharmatech
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Synonym(e):
4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H9O2F1
Molekulargewicht:
216.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Inchi Key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)