Fortfahren mit
BDPH9BCDFD7A
Bide Pharmatech
2-Methoxyacetamide
Synonym(e):
2-methoxyacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H7O2N1
Molekulargewicht:
89.09
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C3H7NO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Inchi Key
MTEZLAATISORQK-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)