Merck
BDPH9BCDFF0E
Bide Pharmatech
6-Chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile
Synonym(e):
6-chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7N2Cl1
Molekulargewicht:
166.61
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFF0E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-3-8(9)11-6(2)7(5)4-10/h3H,1-2H3
Inchi Key
CXHZBZISUMOZPW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)