Merck
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Synonym(e):
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4O2N2Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.47
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)