Merck
BDPH9C01EDEA
Bide Pharmatech
1-Phenylpropane-1-thiol
Synonym(e):
1-phenyl-1-propanethiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EDEA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H12S/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Inchi Key
WKTSFRBEJWLNKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)