Fortfahren mit
BDPH9C020EFA
Bide Pharmatech
(3-(Benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
Synonym(e):
(3-(benzyloxy)prop-1-en-2-yl)benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H16O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-14(16-10-6-3-7-11-16)12-17-13-15-8-4-2-5-9-15/h2-11H,1,12-13H2
Inchi Key
ZMDWEVRZQXRVDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)