Merck
BDPH9C021503
Bide Pharmatech
Benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-D-tyrosinate
Synonym(e):
benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-D-tyrosinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H23O5N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.45
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021503 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Inchi Code
1S/C24H23NO5/c26-21-13-11-18(12-14-21)15-22(23(27)29-16-19-7-3-1-4-8-19)25-24(28)30-17-20-9-5-2-6-10-20/h1-14,22,26H,15-17H2,(H,25,28)/t22-/m1/s1
Inchi Key
MUSDDUICYXQXRT-JOCHJYFZSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)