Merck
BDPH9C021A7C
Bide Pharmatech
1-Methyl-10H-phenoselenazine
Synonym(e):
1-methyl-10H-phenoselenazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9C021A7C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H11NSe/c1-9-5-4-8-12-13(9)14-10-6-2-3-7-11(10)15-12/h2-8,14H,1H3
Inchi Key
YALDOISQBIOCMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)