Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021AF7

Bide Pharmatech

(R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride

Synonym(e):

(R)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C17H27O1N2Cl1
Molekulargewicht:
310.87
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021AF7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C17H26N2O.ClH/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t15-;/m1./s1

Inchi Key

NDNSIBYYUOEUSV-XFULWGLBSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen