Fortfahren mit
BDPH9C021BD4
Bide Pharmatech
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanethiol
Synonym(e):
4-(trifluoromethoxy)benzyl hydrosulfide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O1S1F3
Molekulargewicht:
208.2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)12-7-3-1-6(5-13)2-4-7/h1-4,13H,5H2
Inchi Key
VWLQXXSOXQNHJM-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)