Merck
BDPH9C021DAD
Bide Pharmatech
(3,3-Dimethylcyclopentyl)methanol
Synonym(e):
(3,3-dimethylcyclopentyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H16O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021DAD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H16O/c1-8(2)4-3-7(5-8)6-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
LSZXVUJJTONWHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)