Fortfahren mit
BDPH9C021F4D
Bide Pharmatech
1-Boc-D-prolyl-glycine
Synonym(e):
({[(2R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H20O5N2
Molekulargewicht:
272.3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H20N2O5/c1-12(2,3)19-11(18)14-6-4-5-8(14)10(17)13-7-9(15)16/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
Inchi Key
PLJXCLBLFPFXEN-MRVPVSSYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)