Fortfahren mit
BDPH9C022D2A
Bide Pharmatech
6-Thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Synonym(e):
6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O2N1Cl1S1
Molekulargewicht:
197.69
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c8-10(9)2-1-6(5-10)3-7-4-6;/h7H,1-5H2;1H
Inchi Key
XKOGRWUJMSXFKC-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)