Merck
BDPH9C0232BB
Bide Pharmatech
2,3-Dihydrobenzofuran-3-carbaldehyde
Synonym(e):
2,3-dihydro-1-benzofuran-3-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9C0232BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8O2/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,7H,6H2
Inchi Key
UYKRFVFZLRLLKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)