Fortfahren mit
BDPH9C023FF9
Bide Pharmatech
4-Chloro-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridine
Synonym(e):
4-chloro-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.58
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c8-7-6-4-10-3-5(6)1-2-9-7/h1-2H,3-4H2
Inchi Key
YWNVEWDAKBXBOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)