Merck
BDPH9C02464E
Bide Pharmatech
4-(Dimethylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonym(e):
4-(dimethylamino)-2-(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H11O2N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9C02464E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S/c1-11(2)6-5(7(12)13)4-9-8(10-6)14-3/h4H,1-3H3,(H,12,13)
Inchi Key
FOIJKEKGYNMKBR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)