Fortfahren mit
BL3H160BCEEE
BLD Pharmatech
2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
Synonym(e):
2-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 52,00
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 95,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 372,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O1N2F2
Molekulargewicht:
170.12
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD252475-100MG
€ 52,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H4F2N2O/c8-7(9)12-6-5(4-10)2-1-3-11-6/h1-3,7H
Inchi Key
CLXJWFNKTDWPKP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)