Fortfahren mit
BL3H9B131C19
BLD Pharmatech
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonym(e):
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 28,00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 50,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 194,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H3O2Cl2F3
Molekulargewicht:
259.01
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD5557-250MG
€ 28,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Inchi Key
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)