Fortfahren mit
A-054
Mehrkomponenten-Alkohol-Kalibrationskit (C1-C3) -Lösung
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 53,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 3 × 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
in H2O (varied conc.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Ein Mehrkomponenten-Kalibrationskit mit Aceton, Ethanol, Isopropanol und Methanol in Konzentrationen von 500, 1000 und 4000 μg/mL. Dieses Kit eignet sich zur Kalibrierung von Alkoholtestverfahren mit GC Headspace.
Application
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution is a certified reference material, suitable for calibration.
Analysis Note
Jede Komponente in angegebener Konzentration (μg/mL), 1,2 mL/Ampulle, 3 Ampullen pro Kit
C1 C2 C3
Aceton 500 1000 4000
Ethanol 500 1000 4000
Isopropanol 5001000 4000
Methanol5001000 4000
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)