Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 143,07 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 267,68 |
5 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 683,03 |
10 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 1.098,38 |
25 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 2.109,06 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: AM-2158-250MG
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-12(16)9-11-7-6-8-15(10-11)13(17)19-14(2,3)4/h9H,5-8,10H2,1-4H3/b11-9-
Inchi Key
ADHUSARVCHQJCU-LUAWRHEFSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?