Direkt zum Inhalt
COM448612469
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-amino-3-(propylamino)benzoate
Synonym(e):
methyl 4-amino-3-(propylamino)benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H16O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-3-6-13-10-7-8(11(14)15-2)4-5-9(10)12/h4-5,7,13H,3,6,12H2,1-2H3
Inchi Key
AFCULDLVWJNWLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)