Fortfahren mit
COM448616993
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl 4-bromo-3-methoxybenzamide
Synonym(e):
4-bromo-N-cyclopropyl-3-methoxybenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H12O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.13
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-15-10-6-7(2-5-9(10)12)11(14)13-8-3-4-8/h2,5-6,8H,3-4H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
ACZUAJCGIAVKNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)