Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

COM448630871

Combi-Blocks, Inc.

5-(4-Chloro-2-methylphenyl)thiophene-2-carboxylic acid

Synonym(e):

5-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-thiophenecarboxylic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H9O2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.72
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C12H9ClO2S/c1-7-6-8(13)2-3-9(7)10-4-5-11(16-10)12(14)15/h2-6H,1H3,(H,14,15)

Inchi Key

NNZJHHRVOBRJED-UHFFFAOYSA-N

Purity

96%

Country of Origin

CN



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen