Fortfahren mit
COM448635566
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
Synonym(e):
2,3-dichloro-5-ethoxypyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.04
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO/c1-2-11-5-3-6(8)7(9)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
XZBMJARTHCYJRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1941
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)