Fortfahren mit
COM448635575
Combi-Blocks, Inc.
1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Synonym(e):
1-(5-bromo-2-pyridinyl)azepane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.16
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-10-5-6-11(13-9-10)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9H,1-4,7-8H2
Inchi Key
MTYJNKMYXIMVFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)