Fortfahren mit
COM448645429
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl beta-l-arabinopyranoside
Synonym(e):
benzyl beta-L-arabinopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 129,23
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 177,68
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 475,35
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 752,25
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.721,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL number:
Lieferanten-SKU: QB-1175-250MG
€ 129,23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1
Inchi Key
XUGMDBJXWCFLRQ-YFKTTZPYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)