Fortfahren mit
COM448655215
Combi-Blocks, Inc.
L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate
Synonym(e):
magnesium (2S)-2-hydroxy-2-((2S)-3-oxido-4,5-dioxotetrahydrofuran-2-yl)ethyl phosphate hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 73,85
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 80,77
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 129,23
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 309,21
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H14O19P2Mg3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
597.09
MDL number:
Lieferanten-SKU: QC-1627-5G
€ 73,85
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2C6H8O9P.3Mg.H2O/c2*7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5;;;;/h2*2-3,5,7H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q2*-1;3*+2;/p-4/t2*2-,3?,5+;;;;/m00..../s1
Inchi Key
FEAXZGQZBUMPJY-IFYAWLEYSA-J
Purity
98%
Country of Origin
CN
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8960AMBH97B9F469AABH93DE52C3
description
-
description
≥95%
description
-
description
-
Inchi Key
FEAXZGQZBUMPJY-IFYAWLEYSA-J
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Inchi Key
CKGMIQMUOAMOJO-NDCNAFKOSA-N
Purity
98%
Purity
-
Purity
95%
Purity
98.0%
Country of Origin
CN
Country of Origin
-
Country of Origin
CN
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/2C6H8O9P.3Mg.H2O/c2*7-2(1-14-16(11,12)13)5-3(8)4(9)6(10)15-5;;;;/h2*2-3,5,7H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q2*-1;3*+2;/p-4/t2*2-,3?,5+;;;;/m00..../s1
Inchi Code
-
Inchi Code
1S/2C6H7O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2-3,5,7-8H,1H2;;2*1H2/q2*-1;+2;;/t2*2-,3?,5+;;;/m00.../s1
Inchi Code
1S/2C6H9O9P.3Mg.H2O.6H/c2*7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;;;;;;;;/h2*2,7-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2;;;;;;/t2*2-;;;;;;;;;;/m00........../s1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)