Fortfahren mit
COM448658285
Combi-Blocks, Inc.
16-Dehydropregnenolone
Synonym(e):
(3beta)-3-hydroxypregna-5,16-dien-20-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,6,15-16,18-19,23H,5,7-12H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Inchi Key
YLFRRPUBVUAHSR-RRPFGEQOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)