Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

COM448662278

Combi-Blocks, Inc.

D-Glucose 6-phosphate barium salt heptahydrate

Synonym(e):

barium ((2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl phosphate heptahydrate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 109,84
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 239,99

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H25O16P1Ba1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.56
MDL number:

Lieferanten-SKU: QC-9184-100MG

€ 109,84


Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C6H13O9P.Ba.7H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;7*1H2/q;+2;;;;;;;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;;;;;;/m1......../s1

Inchi Key

GQZCKICVMITHND-JSOZFOLOSA-L

Purity

98%

Country of Origin

CN


Ähnliche Artikel vergleichen

Vollständigen Vergleich anzeigen

Unterschiede anzeigen

1 of 1

Dieser Artikel
TA9H9A9A738CTA9H9BBB6CC3AABH14DC4202
description

-

description

-

description

-

description

-

Inchi Key

GQZCKICVMITHND-JSOZFOLOSA-L

Inchi Key

ZALKNDISPIVVKC-ZBOFCOQESA-M

Inchi Key

QBRPIXOGXMPIMA-UHFFFAOYSA-N

Inchi Key

WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L

Purity

98%

Purity

99.99%

Purity

-

Purity

99.99%

Country of Origin

CN

Country of Origin

CN

Country of Origin

CN

Country of Origin

US

Inchi Code

1S/C6H13O9P.Ba.7H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;7*1H2/q;+2;;;;;;;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;;;;;;/m1......../s1

Inchi Code

1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2?,3-,4-,5?,6?;/m1./s1

Inchi Code

1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2

Inchi Code

1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen