Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

COM448662849

Combi-Blocks, Inc.

Faropenem sodium hydrate

Synonym(e):

sodium (5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2R)-tetrahydro-2-furanyl]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate hydrate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 170,76
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 226,14
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 378,44

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H16O6N1S1Na1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.32
MDL number:

Lieferanten-SKU: QC-9786-100MG

€ 170,76


Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1

Inchi Key

FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M

Purity

98%

Storage temp.

Refrigerated

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen