Fortfahren mit
COM448668429
Combi-Blocks, Inc.
Diphenylammonium trifluoromethanesulfonate
Synonym(e):
trifluoromethanesulfonic acid compound with N,N-diphenylamine (1:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H12O3N1S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H11N.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10,13H;(H,5,6,7)
Inchi Key
MGEGQAUINMTPGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)