Direkt zum Inhalt
Merck

COM448670345

Combi-Blocks, Inc.

Phosphocreatine disodium salt tetrahydrate

Synonym(e):

disodium [(carboxymethyl)(methyl)amino](imino)methylamidophosphate tetrahydrate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C4H16O9N3P1Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.14
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2

Inchi Key

HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L

Purity

95%

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen