Fortfahren mit
COM490023653
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Chlorobenzyl)morpholine
Synonym(e):
4-(4-chlorobenzyl)morpholine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H14O1N1Cl1
Molekulargewicht:
211.69
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-9H2
Inchi Key
AVKDDYGWEOMOGJ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)