Fortfahren mit
COMH042364FD
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-8-methyl-5h-pyrimido[5,4-b]indole
Synonym(e):
4-chloro-8-methyl-5H-pyrimido[5,4-b]indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H8N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.66
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H8ClN3/c1-6-2-3-8-7(4-6)9-10(15-8)11(12)14-5-13-9/h2-5,15H,1H3
Inchi Key
LNQODADCKCYIRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)