Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C17H11N3O2/c21-16-12-7-1-2-8-13(12)17(22)20(19-16)14-9-3-5-11-6-4-10-18-15(11)14/h1-10H,(H,19,21)
Inchi Key
MYXBMYBGVJKMLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Quinolin-8-yl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?