Fortfahren mit
COMH04239653
Combi-Blocks, Inc.
5-Methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
Synonym(e):
5-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.12
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-2-3(5(10)11)7-6(12)8-4(2)9/h1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9,12)
Inchi Key
UQBMFARVSOQVQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)