Fortfahren mit
COMH6E40A3EC
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal
Synonym(e):
2,3-di-O-acetyl-1,5-anhydro-4-deoxy-D-erythro-pent-4-enitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H12O5/c1-6(10)13-8-3-4-12-5-9(8)14-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
Inchi Key
OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)