Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 87,69 |
25 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 149,99 |
100 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | € 378,44 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: HB-3085-5G
€ 87,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C16H31N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h14-16H,3-13H2,1-2H3;/q+1;-1
Inchi Key
RJCNRVFKCLDBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?