Fortfahren mit
COMH93D5DFA9
Combi-Blocks, Inc.
N-Isopropylpiperidine-4-amine dihydrochloride
Synonym(e):
N-isopropylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 404,74
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 608,26
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 1.153,76
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 3.474,18
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H20N2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.17
MDL number:
Lieferanten-SKU: HB-4682-100MG
€ 404,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H18N2.2ClH/c1-7(2)10-8-3-5-9-6-4-8;;/h7-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
PSSYAWNVFKNKHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)