Fortfahren mit
COMH93D5FFCA
Combi-Blocks, Inc.
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9h-carbazole
Synonym(e):
3,6-dibromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H13N1Br2
Molekulargewicht:
451.16
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H13Br2N/c23-16-6-9-21-19(12-16)20-13-17(24)7-10-22(20)25(21)18-8-5-14-3-1-2-4-15(14)11-18/h1-13H
Inchi Key
ZPMPPIIUVAZBBQ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)