Fortfahren mit
COMH96ED8167
Combi-Blocks, Inc.
TE buffer
Synonym(e):
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 73,85
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 94,61
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 156,92
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H27O11N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.38
MDL number:
Lieferanten-SKU: QF-3852-5G
€ 73,85
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
Inchi Key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)