Fortfahren mit
COMH97ABDE99
Combi-Blocks, Inc.
Chloranilic acid sodium salt
Synonym(e):
disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diolate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6O4Cl2Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.95
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H2Cl2O4.2Na/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10;;/h9,12H;;/q;2*+1/p-2
Inchi Key
FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)