Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1
Inchi Key
LLVQEXSQFBTIRD-OLXYHTOASA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description purum p.a., ≥98% (T) |
| Inchi Key LLVQEXSQFBTIRD-OLXYHTOASA-M | Inchi Key LLVQEXSQFBTIRD-OLXYHTOASA-M | Inchi Key LLVQEXSQFBTIRD-OLXYHTOASA-M | Inchi Key - |
| Purity 98% | Purity 99% | Purity 99% | Purity - |
| Country of Origin CN | Country of Origin GB | Country of Origin CN | Country of Origin - |
| Inchi Code 1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1 | Inchi Code 1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1 | Inchi Code 1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1 | Inchi Code - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

