Direkt zum Inhalt
Merck

COMH9A571AFD

Combi-Blocks, Inc.

2-(4-Amino-3-methyl-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol

Synonym(e):

2-(4-amino-3-methyl-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H8O3N2F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.18
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C10H8F6N2O3/c1-4-2-5(3-6(7(4)17)18(20)21)8(19,9(11,12)13)10(14,15)16/h2-3,19H,17H2,1H3

Inchi Key

ASVBLQGLQYCDMF-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

CN





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen