Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/2C4H7NO4.Mg.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
Inchi Key
JFZQEIQUZMHJCV-NVKWYWNSSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.