Merck
ENAH049F264D
Enamine
rac-[(3R,4R)-1-benzyl-4-fluoropyrrolidin-3-yl]methanol
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
((3S,4S)-1-benzyl-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-12-8-14(7-11(12)9-15)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12,15H,6-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChIKey
DKLIVSJAYBBMOP-NWDGAFQWSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693084
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693084
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)